Wichtige Dokumente
R2751
Rutheniumrot
Powder
Synonym(e):
Ammonisiertes Rutheniumoxychlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Rutheniumrot, Technical grade
Qualitätsniveau
Assay
34-39% (RUTHENIUM, ICP)
Form
powder
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
εmax
≥150 at 533-534 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
InChIKey
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?