Merck
A4043
Sigma-Aldrich
Azure B
Dye content, ≥89%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methylenazur
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.83
Farbindexnummer:
52010
Beilstein:
3922630
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
product name
Azure B, certified by the Biological Stain Commission
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥89%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
dark green
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
Fluoreszenz
λex 648 in ethanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
InChIKey
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Azure B wurde für die Färbung von Chromosomen verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Azure B ist ein kationischer Farbstoff. Er ist Bestandteil der Romanowsky-Färbung, die zur Färbung von Blutausstrichen verwendet wird. Er wird auch für die Lokalisation von Nukleinsäuren verwendet.
Eignung
Zertifiziert für den Einsatz in Lillies modifizierter Nocht-Färbung für Paraffinschnitte und der NCCLS-Methode für Blutausstriche.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nuclear DNA content, base composition, and cytogenetic characterization of Christia obcordata.
Sakhanokho HG and Islam-Faridi N
J. Am. Soc. Hort. Sci., 138, 205-209 (2013)
Bain BJ, et al.
Dacie and Lewis Practical Haematology (2016)
E Rosales et al.
Environmental science and pollution research international, 19(5), 1738-1746 (2011-12-14)
The aim of this work was to improve the ability of electro-Fenton technique for the remediation of wastewater contaminated with synthetic dyes using a model azo dye such as Azure B. Batch experiments were conducted to study the effects of
Luaine Bandounas et al.
New biotechnology, 30(2), 196-204 (2012-05-09)
In this study we have investigated the molecular background of the previously reported dye decolourization potential of Bacillus sp. LD003. Strain LD003 was previously isolated on Kraft lignin and was able to decolourize various lignin model dyes. Specifically Azure B
F S Archibald
Applied and environmental microbiology, 58(9), 3110-3116 (1992-09-01)
The discovery in 1983 of fungal "ligninases" capable of catalyzing the peroxidation of nonphenolic aromatic lignin components has been seen as a major advance in understanding how certain basidiomycete fungi can completely degrade lignin. The ability of these lignin-type peroxidases