Wichtige Dokumente
227935
Azure B
prepared by direct synthesis
Synonym(e):
N,N,N′-Trimethylthionin, Azure I, Methylenazur
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
>85.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
205-210 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
λmax
648 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥13000 at 241-247 nm
≥36000 at 287-293 nm
≥67000 at 638-644 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[N+](C)=C(C=C1)C=C(C1=N2)SC3=C2C=CC(NC)=C3.[Cl-]
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9H,1-3H3;1H
InChIKey
DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?