Wichtige Dokumente
861049
Azur-A-Chlorid
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 70 %
Synonym(e):
Methylene blue
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 70%
Farbe
blue to very dark blue
very dark green
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
633 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥11000 at 242-246 nm in H2O at -1
≥26000 at 287-291 nm in H2O
≥34000 at 620-634 μm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChIKey
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Eignung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?