PHR3838
Methylenblau
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Methylenblau Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1428008
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)