Merck
A2024
Sigma-Aldrich
Apramycin -sulfat (Salz)
Synonym(e):
Nebramycin II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H41N5O11 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
539.58 (free base basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51281633
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
Biologische Quelle
Streptomyces tenebrarius
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
white to brown
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2O[C@@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
InChIKey
WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Anwendung
Apramycin wird zur Untersuchung von Antibiotikaresistenz sowie der Hemmung des Translokationsschritts bei der Proteinsynthese in Bakterien und Prokaryoten eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Apramycin hemmt die Proteinsynthese durch das Blockieren der Translokation. Es kann außerdem an die eukaryotische Dekodierungsstelle binden. Bei geringen Konzentrationen hemmt es die Streckung und induziert eine Fehlablesung von mRNA während der Proteinsynthese.
Verpackung
1G, 5G
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. Lagerklasse (TRGS 510): Nicht brennbare, akut giftige Kat.3 / giftige Schadstoffe, die chronische Wirkungen verursachen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Paulo Martins da Costa et al.
Veterinary microbiology, 139(3-4), 284-292 (2009-07-08)
The present study investigates, under field conditions, the influence of antimicrobial administration on prevalence and patterns of antimicrobial resistance among Escherichia coli and Enterococcus spp. isolated from growing broilers. For this purpose, a group of 16,000 commercial broiler chickens was
G J Gunn et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 175(3), 416-418 (2007-04-24)
A random survey of farms in the Highlands and Islands of Scotland provides estimated of the prevalence of calves, finishers and cows carrying ampicillin, apramycin and/or nalidixic acid resistant Escherichia coli. While the survey provides information on the geographical variation
C M Yates et al.
Biology letters, 2(3), 463-465 (2006-12-07)
The study of antibiotic resistance has in the past focused on organisms that are pathogenic to humans or animals. However, the development of resistance in commensal organisms is of concern because of possible transfer of resistance genes to zoonotic pathogens.
Xiu Ying Zhang et al.
Research in veterinary science, 87(3), 449-454 (2009-06-09)
The aminoglycoside apramycin has been used widely in animal production in China since 1999. This study was aimed to investigate the resistance pattern of apramycin-resistant Escherichia coli isolated from farm animals and farm workers in northeastern of China during 2004-2007
D Balenci et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (7)(7), 1123-1130 (2009-03-27)
The interaction of apramycin with copper at different pH values was investigated by potentiometric titrations and EPR, UV-vis and CD spectroscopic techniques. The Cu(II)-apramycin complex prevailing at pH 6.5 was further characterized by NMR spectroscopy. Metal-proton distances derived from paramagnetic