Wichtige Dokumente
A1543
Anti-Human IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in goat
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
direct ELISA: 1:20,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot (chemiluminescent): 1:30,000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)