Merck
A2064
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Human IgG−alkalische Phosphatase-Antikörper der Maus
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler Anti-Human IgG(γ-kettenspezifisch)-Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
GG-5, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:80,000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Bindet Human-IgG, bindet keine anderen Human-Ig. Der Antikörper ist spezifisch für eine Determinante an der Schwerkette von Human-IgG. Der Antikörper bildet in der Flüssigphase in Gegenwart von 3 % PEG 6000 Antigen-Antikörper-Komplexe.
Der monoklonale Anti-Human IgG-Antikörper (Γ-kettenspezifisch) (Maus-IgG1-Isotyp) ist von dem Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus hergestellt wird.
Menschliche IgG sind Glykoprotein-Antikörper, die zwei gleichwertige leichte Ketten und zwei identische schwere Ketten enthalten. IgG weisen vier unterschiedliche Isoformen auf, von IgG1 bis IgG4. Diese Antikörper regulieren die Immunreaktionen auf Allergien und pathogene Infektionen. IgGs werden auch mit Komplementfixierung und Autoimmunstörungen in Zusammenhang gebracht.
Anwendung
ELISA-Assays wurden mit alkalischer Phosphatase, die an monoklonales Anti-Human-IgG der Maus konjugiert ist, durchgeführt, um Antikörper gegen verschiedene S. Aureus-Antigene im Serum von gesunden Individuen zu finden. Der Antikörper wurde in PBSt auf 1:30.000 verdünnt und mit Proben 2 Std. bei 37 °C inkubiert. Reaktin wurde mit p-Nitrophenylphosphatsubstrat (Sigma) entwickelt.
Monoklonaler Anti-Human-IgG-alkalische-Phosphatase-Antikörper der Maus wird eingesetzt für:
  • Enzyme-linked immunosorbent Assay (ELISA)
  • Western Blot
  • Dot Blot
  • Immunhistologie
Physikalische Form
Lösung in 0,05 M Tris-Puffer, pH-Wert 8,0; mit 1 mM MgCl2, 1 % Rinderserumalbumin, 50 % Glycerin und 15 mM Natriumazid
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Safety and Immunogenicity of a Pseudomonas aeruginosa Hybrid Outer Membrane Protein F-I Vaccine in Human Volunteers
Mansouri E, et al.
Infection and Immunity, 67(7), 1461-1470 (1999)
George J Broze
Blood cells, molecules & diseases, 52(2-3), 116-120 (2013-10-01)
Acquired factor X (FX) deficiency unrelated to amyloidosis is a rare disorder in which an anti-FX antibody is infrequently detected. A patient with severe bleeding due to a calcium ion-dependent anti-FX IgG antibody is described. The FX affinity purified IgG
Receptor-mediated targeting of spray-dried lipid particles coformulated with immunoglobulin and loaded with a prototype vaccine
Bot AI, et al.
Pharmaceutical Research, 18(7), 971-979 (2001)
Werner E G Müller et al.
Journal of cell science, 128(11), 2202-2207 (2015-04-25)
Polyphosphate (polyP) is a physiologically occurring polyanion that is synthesized especially in bone-forming osteoblast cells and blood platelets. We used amorphous polyP nanoparticles, complexed with Ca(2+), that have a globular size of ∼100 nm. Because polyP comprises inorganic orthophosphate units
Camila A Wilkens et al.
PloS one, 10(3), e0119053-e0119053 (2015-03-15)
Cell engineering has been used to improve animal cells' central carbon metabolism. Due to the central carbon metabolism's inefficiency and limiting input of carbons into the TCA cycle, key reactions belonging to these pathways have been targeted to improve cultures'