Wichtige Dokumente
57857
Lithium-iodacetat
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
Iodessigsäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (NT)
Verunreinigungen
≤3% water
mp (Schmelzpunkt)
239 °C (dec.) (lit.)
~245 °C (dec.)
SMILES String
[Li+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Li/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
RZCFQIDTJPHHFJ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable