A8509
Lithiumacetoacetat
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Acetessigsäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)