Merck
I4386
Sigma-Aldrich
Iodessigsäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
2-Iodoacetic acid
About This Item
Lineare Formel:
ICH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.95
Beilstein:
1739079
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Form
powder or flakes
Farbe
white to yellow
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble, clear to hazy
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChIKey
JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Iodessigsäure wurde als Alkylierungsmittel für den Antikörper AR37, Serumproteine und Erdbeerproteomproben aus verschiedenen Stadien der reifenden Frucht eingesetzt.
Reagens für die Modifikation von Cysteinrückständen in Proteinen.
Biochem./physiol. Wirkung
Iodessigsäure (IAA – iodoacetic acid) blockiert die Thiolgruppe von Cystein. IAA hemmt Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase (G3PDH) durch eine Wechselwirkung mit der Sulfhydrylgruppe des Cysteins des aktiven Zentrums. IAA hemmt das Fortschreiten von solidem Ehrlich-Karzinom. IAA ist eines der iodierten Desinfektionsnebenprodukte in Trinkwasser. Es ist zytotoxisch gegenüber Säugetierzellen.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Drinking water disinfection byproduct iodoacetic acid induces tumorigenic transformation of NIH3T3 cells
Wei X, et al.
Environmental Science & Technology, 47(11), 5913-5920 (2013)
Antitumor activities of iodoacetate and dimethylsulphoxide against solid Ehrlich carcinoma growth in mice
Fahim FA, et al.
Biological Research, 36(2), 253-262 (2003)
Quantitative proteomic investigation employing stable isotope labeling by peptide dimethylation on proteins of strawberry fruit at different ripening stages
Li L, et al.
Journal of Proteomics, 94(5), 219-239 (2013)
Carboxymethylation of cysteine using iodoacetamide/iodoacetic acid
The Protein Protocols Handbook, 455-456 (2002)
Development of candidate biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma using multiple reaction monitoring
Yu J, et al.
Biotechnology and Bioprocess Engineering: BBE, 18(5), 1038-1047 (2013)