Wichtige Dokumente
22075
(−)-trans-Caryophyllen
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
β-Caryophyllen, trans-(1R,9S)-8-Methylen-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-en
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −10±1°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.499
bp
262-264 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChIKey
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
221.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?