E51791
Eugenol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
2-Methoxy-4-(2-propenyl)-phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12-−10 °C (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChIKey
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT1A4(54657)
Anwendung
- bio-based benzoxazines
- ibuprofen eugenol ester (IEE)
- polycarbonate/cyanate ester blends
- 1,2,3-triazole eugenol glucosides
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?