Wichtige Dokumente
14366C
EX-CELL® Advanced CHO Fed-Batch-Medium
liquid
Arzneimittelherstellung
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile-filtered
Qualitätsniveau
Produktlinie
EX-CELL®
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Komponenten
L-glutamine: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable