Merck
14365C
SAFC
EX-CELL® CD CHO Fusion
Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without thymidine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
EX-CELL®
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Komponenten
L-glutamine: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
EX-CELL® CD CHO Fusion ist ein chemisch definiertes, tierkomponentenfreies Medium, das für das langfristige Wachstum von Zellen aus dem Ovar des Chinesischen Hamsters (CHO) entwickelt wurde. Das Fehlen jeglicher großer Makromoleküle ermöglicht die Isolierung und Aufreinigung sezernierter Proteine aus den Zellen. Dieses Medium wird ohne L-Glutamin zur Unterstützung der Medienstabilität geliefert, um den Abbau von L-Glutamin zu vermeiden, der zu Ammoniakanreicherung führt, und um ein geeignetes Medium für die Kultivierung von CHO- Zellen unter Nutzung des Glutamin-Synthetase-Selektion zu ermöglichen (Beispiel: MilliporeSigma CHOZN GS- Knockout-Zelllinie). Dieses Medium enthält weder Hypoxanthin noch Thymidin und ist somit für die Verwendung mit Dihydrofolatreduktase(DHFR)-Gen-Amplifikationssystemen geeignet (Beispiel: MilliporeSigma CHOZN DHFR-Knockout-Zelllinie).
Menge
Für 20,9 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium formuliert.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Noriko Yamano-Adachi et al.
Scientific reports, 10(1), 17612-17612 (2020-10-21)
Chinese hamster (Cricetulus griseus) ovary-derived Chinese hamster ovary (CHO) cells are the most commonly used mammalian hosts for the industrial production of recombinant therapeutics because of their ability to fold, assemble, and perform post-translational modifications, such as glycosylation, on proteins.
Qiong Wang et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(9), 2303-2315 (2019-05-08)
With the increasing demand to provide more detailed quality attributes, more sophisticated glycan analysis tools are highly desirable for biopharmaceutical manufacturing. Here, we performed an intact glycopeptide analysis method to simultaneously analyze the site-specific N- and O-glycan profiles of the
Weiyi Liu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3061-e3061 (2020-08-05)
Antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) is the primary mechanism of actions for several marketed therapeutic antibodies (mAbs) and for many more in clinical trials. The ADCC efficacy is highly dependent on the ability of therapeutic mAbs to recruit effector cells such