Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
compacted dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Used as both amplification medium and production medium in fed-batch applications.
- Recommended to be combined with the companion feed supplement Cellvento®4Feed in fed-batch manufacturing processes.
- Does not contain hypoxanthine and thymidine, allowing broad usage, including in dhfr- transfected cells.
- Intended for research or further manufacturing (not for direct human or therapeutic use).
Features and Benefits
- Ensures batch-to-batch consistency and regulatory compliance.
- Allow users to control glutamine addition as needed for their process.
- Designed for use with Cellvento® 4Feed for optimized cell growth and productivity.
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form dry powder | form liquid | form dry powder | form dry powder |
| product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| description shipped with cooling packs | description - | description shipped with cooling packs | description shipped with cooling pack. |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1037950001 | 04061841197621 |
| 1037950003 | 04065272075374 |
| 1037950010 | 04054839113932 |
| 1037950100 | 04054839113956 |