Merck
05030
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat -Lösung
greener alternative
BioUltra, for molecular biology, 20% in H2O
Synonym(e):
Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat -Lösung, SDS
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
Beilstein:
3599286
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Mol-Gew.
288.38 g/mol
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
20% in H2O
Methode(n)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.5
λ: 280 nm Amax: ≤0.3
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wird als Tensid zur Verbesserung der Katalyse eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie hier
Anwendung
Das Tensid wird für eine milde, effiziente und umweltfreundlichere Dethioacetalisierung verwendet.
Chemoselektive Bromierung von aktiven Methylen- und Methinverbindungen mithilfe von Kaliumbromid, Salzsäure und Wasserstoffperoxid
Vorsicht
Anmerkung zum Aussehen: Kann bei niedrigen Temperaturen einen Niederschlag bilden, zum Wiederauflösen erwärmen (15 Minuten, 40 °C)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lan Zhang et al.
BMC cancer, 14, 885-885 (2014-11-28)
Upregulator of cell proliferation 4 (URG4) has been implicated in the oncogenesis of certain cancers. However, the correlation between URG4 expression and clinicopathological significance in human cancer remains unclear. Therefore, this study investigated its expression and clinicopathological significance in cervical
Paolo Ceppi et al.
Nature communications, 5, 5238-5238 (2014-11-05)
CD95 (APO-1/Fas) is a death receptor used by immune cells to kill cancer cells through induction of apoptosis. However, the elimination of CD95 or its ligand, CD95L, from cancer cells results in death induced by CD95R/L elimination (DICE), a type
Pai-Chi Tsai et al.
Biology open, 3(8), 741-758 (2014-07-27)
Ethanol exposure during pregnancy is an established cause of birth defects, including neurodevelopmental defects. Most adult neurons are produced during the second trimester-equivalent period. The fetal neural stem cells (NSCs) that generate these neurons are an important but poorly understood
Lei Tian et al.
Disease models & mechanisms, 8(6), 635-641 (2015-06-04)
Nemaline myopathy (NM) is one of the most common forms of congenital myopathy, and affects either fast myofibers, slow myofibers, or both. However, an animal model for congenital myopathy with fast-myofiber-specific atrophy is not available. Furthermore, mutations in the leiomodin-3
D-H Yu et al.
Oncogenesis, 2, e89-e89 (2014-02-26)
Traf2- and Nck-interacting kinase (TNIK) is one of the germinal center kinase family members involved in cytoskeleton organization and neuronal dendrite extension. Emerging evidence supports that TNIK is essential for activation of WNT signaling pathway in colon cancer growth. To