Merck
71726
Supelco
Natriumdodecylsulfat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
Beilstein:
3599286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
39093306
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
62
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
rod
Qualität
LiChropur
Mol-Gew.
288.38 g/mol
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
40
Eignung
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumdodecylsulfat (SDS) ist ein Detergens, das zur Denaturierung von Proteinen geeignet ist. Es ist eine langkettige aliphatische Gruppe mit negativ geladenem Sulfat, das es von Natur aus zu einem amphipathischen Detergens macht.
Anwendung
SDS kann wie folgt eingesetzt werden:
  • beim Peptid-Mapping und der Proteinanalyse durch Gelelektrophorese
  • zur Verwendung bei der Entwicklung von Formulierungen und ihrer Wirkung auf die Adsorptions- und Mizellisierungsparameter
  • bei der Messung von Protein-SDS-Komplexen und der SDS-Lösung in Guanidinhydrochlorid mittels Gelchromatographie
  • bei der Trennung von Proteinuntereinheiten, die mit SDS dissoziiert wurden, mithilfe der Hydroxylapatit-Chromatographie.
Anionische Waschsubstanz
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gel chromatography of proteins in denaturing solvents. Comparison between sodium dodecyl sulfate and guanidine hydrochloride as denaturants.
W W Fish et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5166-5168 (1970-10-10)
Micellization behaviour of sodium dodecyl sulfate in different electrolyte media.
Umlong, I. M., and K. Ismail.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 299, 8-14 (2007)
D. Shi
Biomedical Devices and Their Applications, 64-64 (2004)
Hydroxylapatite chromatography of protein-sodium dodecyl sulfate complexes. A new method for the separation of polypeptide subunits.
B Moss et al.
The Journal of biological chemistry, 247(16), 5194-5198 (1972-08-25)
D W Cleveland et al.
The Journal of biological chemistry, 252(3), 1102-1106 (1977-02-10)
A rapid and convenient method for peptide mapping of proteins has been developed. The technique, which is especially suitable for analysis of proteins that have been isolated from gels containg sodium dodecyl sulfate, involves partial enzymatic proteolysis in the presence