S9763
Natriumphosphat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 5210
Assay
≥99.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH-Wert
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Löslichkeit
water: 5% at 25 °C, clear
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- zur Herstellung phosphatgepufferter Kochsalzlösung für die Durchführung von Perfusionen
- Western Blot
- indirektes Enzyme-linked Immunosorbent Assay
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable