S9390
Natriumphosphat Heptahydrat
ACS reagent, 98.0-102.0%
Synonym(e):
Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Assay
98.0-102.0%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
Dichte
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChIKey
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable