Merck
P0662
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 300
suitable for SM 5210
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Methode(n)
tissue culture: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH-Wert
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
bp
>450 °C
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Einbasiges Kaliumphosphat (Monokalium-Orthophosphat) ist ein wasserlösliches anorganisches Salz. Dessen standardmäßige Bildungsenthalpie wurde als -376,1 kcalmol-1 beschrieben. Es dient als Ausgangsmaterial bei der Synthese von Kaliummetaphosphat.
Anwendung
Einbasiges Kaliumphosphat wird in der Herstellung von Phosphatpuffern und phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) eingesetzt. Es wird zudem bei der Herstellung von wässrigen Zwei-Phasen-Systemen (ATPS) mit PEG1000 (Polyethylenglycol)/Kaliumphosphat verwendet.
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Standard enthalpies of formation of monopotassium and dipotassium orthophosphate.
Luff BB and Reed RB.
Journal of Chemical and Engineering Data, 23(1), 60-62 (1978)
Skin wound healing model-excisional wounding and assessment of lesion area.
Moreira CF, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
The solubility and reversion of calcium and potassium metaphosphates.
Volkerding CC and Bradfield R.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 8(C), 159-166 (1944)
Estimation of Wound Tissue Neutrophil and Macrophage Accumulation by Measuring Myeloperoxidase (MPO) and N-Acetyl-?-D-glucosaminidase (NAG) Activities.
Cassini-Vieira P, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological