Merck
1.06575
Supelco
di-Natriumhydrogenphosphat-Heptahydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Natriumphosphat Heptahydrat, Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.0-102.0% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
154 g/L
Dichte
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
800 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChIKey
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Verlinkung
Ersetzt: SX0715; SX0715-3; SX0715-20
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): 98,0 - 102,0 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 8,7 - 9,3
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Entspricht ACS
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable