63537
Mangan(II)-acetat Tetrahydrat
purum p.a., ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
Manganous acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
purum p.a.
Assay
≥99.0% (KT)
Form
crystals
pH-Wert
7 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Dichte
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable