Merck
377449
Sigma-Aldrich
Mangan(II)-carbonat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Mangan(II)-carbonat, Mangan(2+)-carbonat, Mangancarbonat
About This Item
Lineare Formel:
MnCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99.9% trace metals basis
Form:
powder
Löslichkeit:
dilute aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1,000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C (lit.)
Löslichkeit
dilute aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Dichte
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mn/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Mangan(II)-carbonat ist eine chemische Verbindung, die eine ähnliche Struktur wie Calcit aufweist, mit einer oktaedrischen Koordinationssymmetrie. Es ist ein in Wasser unlösliches Carbonat, das bei der Behandlung mit Säure wasserlösliche Salze erzeugt. Es ist ein in der Pflanzendüngung häufig als Additiv eingesetztes Material, das einen Magnesiummangel bei Pflanzen heilt.
Anwendung
Mangan(II)-Carbonat kann verwendet werden als:      
  • Ein Material für Primärelektroden in asymmetrischen Superkondensatoren zur Verbesserung der Ladungsspeicherkapazität und der Gesamtleistung der Superkondensatoren.      
  • Ein Vorprodukt zur Synthese von Manganoxid, das als Komponente in verschiedenen elektrochemischen Anwendungen verwendet wird, einschließlich Batterien und Superkondensatoren.    
  • Ein Vorläufermaterial für die Synthese von mit Stickstoff dotierten Mangankarbonat-Mikrosphären, die reich an Sauerstofflücken sind (MnCO2@N). Diese Mikrosphären werden dann als Kathodenmaterial in wässrigen Zink-Ionen-Batterien (ZIBs) verwendet, um deren elektrochemische Leistung zu verbessern.
  • Ein potenzieller Elektrokatalysator für die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) in Wasserspaltungsanwendungen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manganese (II) salts as efficient catalysts for chemo selective transesterification of beta-keto esters under non-conventional conditions
Krishnaiah G, et al.
Tetrahedron Letters, 54(7), 703-706 (2013)
Jyoti Patel et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(5) (2020-05-24)
Norfloxacin (NOFX), a broadly used fluoroquinolone antibiotic, has been a subject of great concern in the past few years due to its undesirable effect on human beings and aquatic ecosystems. In this study, novel Mn doped ZnS (Mn:ZnS) quantum dots
K Maciejewska et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-04)
Herein, a novel synthesis method of colloidal GdPO4:Mn2+,Eu3+ nanoparticles for luminescent nanothermometry is proposed. XRD, TEM, DLS, and zeta potential measurements confirmed the crystallographic purity and reproducible morphology of the obtained nanoparticles. The spectroscopic properties of GdPO4:Mn2+,Eu3+ with different amounts
Structures of hydrothermally synthesized cobalt (II) carbonate and nickel (II) carbonate
Pertlik F
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 42(1), 4-5 (1986)
Małgorzata Szlachta et al.
Journal of colloid and interface science, 365(1), 213-221 (2011-10-05)
The adsorption behaviour and mechanism of As(III) and Se(IV) oxyanion uptake using a mixed inorganic adsorbent were studied. The novel adsorbent, based on Fe(III)-Mn(III) hydrous oxides and manganese(II) carbonate, was synthesised using a hydrothermal precipitation approach in the presence of