60736
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 35-70 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kieselgel, high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Qualität
for column chromatography
high-purity grade
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
0.2-0.5 mm (35-70 mesh ASTM)
35-70 mesh
Porengröße
90 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?