Wichtige Dokumente
223506
Calciumchlorid Dihydrat
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
99.0-105.0% (ACS specification)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.003% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% calcium chloride
≤0.01% insolubles
pH-Wert
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
It may be used in the preparation of calcium-alginate beads.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable