Merck
1.02465
Calciumchlorid Dihydrat
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonym(e):
Calciumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
600-075-5
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Calciumchlorid Dihydrat, EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
product line
EMPROVE® API
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
soluble
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.371011086436208290
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
product line
EMPROVE® API
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
agency
BP, JP, USP, ChP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Application
Calciumchlorid-Dihydrat wird üblicherweise in der klinischen Ernährung und bei Infusionen verwendet. Calciumchlorid-Dihydrat krist. Emprove® API wird gemäß den ICH Q7-Richtlinien hergestellt. Ein CEP und eine US-DMF sind erhältlich.
General description
Wir bieten auf der Basis von fast 200 Jahren Erfahrung branchenführendes Know-how bei der Herstellung von hochqualitativen Wirkstoffen sowie umfangreiche regulatorische Unterstützung. Von einem vollständigen Portfolio mit innovativen Folsäuren bis hin zu kundenspezifischen Synthesen – unsere maßgeschneiderten und flexiblen Lösungen erfüllen Ihren speziellen Herstellungsbedarf. Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette sowie eine Risikominderung gewährleistet werden können. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.