Merck
1.02378
Supelco
Calcium chloride
anhydrous granules Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-140-8
NACRES:
NB.21
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
solid
Wirksamkeit
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
Verunreinigungen
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
Verlust
≤5.0% loss on drying, 200°C
pH-Wert
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
772 °C
Dichte
2.15 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Salt pollution reduces turbidity, dissolved organic matter, and cyanobacteria in experimental vernal pool communities: Discusses environmental applications of calcium chloride, focusing on its use in managing ecosystems affected by salt pollution, demonstrating its role in environmental remediation and management. (Vigil and Schuler, 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 98.0 %
Freies Alkali (als Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Wasseraufnahmevermögen (24 std., 80 % rel. Feuchte): ≥ 25.0 %
Trocknungsverlust (200 °C): ≤ 5.0 %
Entspricht Reag. Ph.Eur.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable