Merck
I0775000
Isosorbiddinitrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
ISDN
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isosorbide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
InChIKey
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Isosorbide dinitrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ryo Kurokawa et al.
Medicine, 98(19), e15538-e15538 (2019-05-15)
To compare coronary artery luminal enhancement in coronary computed tomography angiography (CCTA) between ventral and dorsal region-of-interest (ROI) bolus tracking in the descending aorta.The records of 165 consecutive patients who underwent CCTA with non-helical acquisition from July 2017 to March
Eriko Maeda et al.
SpringerPlus, 4, 697-697 (2015-11-21)
To evaluate the degree of heart rate (HR) changes at rest (HRrest), during breath hold (HRtest), and during cardiac CT examinations (HRscan) in a large group of patients , and to derive and asses the feasibility of a predictive formula
Stephane Fournier et al.
Journal of the American Heart Association, 9(24), e017729-e017729 (2020-12-08)
Background Global fractional flow reserve (FFR) (ie, the sum of the FFR values in the 3 major coronary arteries) is a physiologic correlate of global atherosclerotic burden. The objective of the present study was to investigate the value of global
Giuseppe Di Gioia et al.
European heart journal, 41(17), 1665-1672 (2019-08-17)
Fractional flow reserve (FFR) has never been investigated in patients with reduced ejection fraction and associated coronary artery disease (CAD). We evaluated the impact of FFR on the management strategies of these patients and related outcomes. From 2002 to 2010
J A Franciosa
American heart journal, 110(1 Pt 2), 245-250 (1985-07-01)
Nitrates are widely used for the management of congestive heart failure (CHF), as well as angina pectoris. In both situations, nitrates significantly increase exercise capacity. The mechanism of this beneficial effect is unclear, especially in CHF. Isosorbide dinitrate reduces pulmonary