Merck
1396310
USP
Metformin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dicyandiamid, Cyanguanidin
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.08
Beilstein:
605637
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metformin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
208-211 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChIKey
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Metformin-verwandte Verbindung A ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Standard-Stammlösungen sowie Systemeignungslösungen während des Assays und der Verunreinigungsanalyse von Metformin-Hydrochlorid- sowie Glipizid- und Metformin-Hydrochlorid-Tabletten mittels Flüssigchromatographie in Verbindung mit einem UV-Detektor eingesetzt.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Metformin Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(6), 2821-2821 (2020)
Glipizide and Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 32(4), 2116-2116 (2020)
Changkyu Kim et al.
Nanoscale, 7(15), 6627-6635 (2015-03-21)
The realization of air-stable nanoparticles, well-formulated nanoinks, and conductive patterns based on copper is a great challenge in low-cost and large-area flexible printed electronics. This work reports the synthesis of a conductively interconnected copper structure via thermal sintering of copper
Peng Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(2), 574-577 (2014-11-15)
Self-assembly of a trigonal building subunit with diaminotriazines (DAT) functional groups leads to a unique rod-packing 3D microporous hydrogen-bonded organic framework (HOF-3). This material shows permanent porosity and demonstrates highly selective separation of C2H2/CO2 at ambient temperature and pressure.
Jon Draher et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 106-113 (2014-12-02)
A method for the rapid quantification of 9 potential nitrogen-rich economic adulterants (dicyandiamide, urea, biuret, cyromazine, amidinourea, ammeline, amidinourea, melamine, and cyanuric acid) in five milk and soy derived nutritional ingredients, i.e. whole milk powder, nonfat dry milk, milk protein