Merck
Y0001172
Trehalose Dihydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(+)-Trehalose Dihydrat, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.33
Beilstein:
5322018
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
trehalose
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChIKey
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Trehalose dihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anke Sass et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(6), 749-757 (2013-04-20)
The spray-drying behaviour of 16 water-miscible organic solvents on a bench-scale machine (Büchi B290 with inert loop) was determined under mild-to-moderate process conditions, namely inlet gas temperature of 130 °C and liquid feed flow rate of ≤3 mL/min. The solvents with boiling
Sabine Ullrich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(1), 155-164 (2014-11-26)
An experimental technique is presented to determine independently shrinkage and cracking in lyophilized amorphous cakes based on photographic imaging of their top surface. An inverse correlation between cake shrinkage and cracking during freeze-drying is seen. Shrinkage relaxes the drying tension
Chinwe Duru et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 43(2), 110-116 (2015-01-24)
Lyophilized Influenza antigen reference reagents are a critical resource in the quality control of influenza vaccines. A standard formulation has been used successfully at NIBSC for many years however, following the unexpected occurrence of a collapsed appearance in a particular
M Amdadul Haque et al.
Food chemistry, 177, 8-16 (2015-02-11)
The denaturation kinetics of whey protein isolate (WPI), in the presence and absence of lactose and trehalose, was quantified in a convective air-drying environment. Single droplets of WPI, WPI-lactose and WPI-trehalose were dried in conditioned air (2.5% RH, 0.5m/s air
Björn-Hendrik Peters et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 87(2), 347-356 (2014-03-13)
Downscaled freeze-drying was demonstrated to be a valuable alternative for formulation development and optimization. Although the pore structure is known to exert a major influence on the freeze-drying cycle, little is known about the ones of microscale preparations. This study