T9449
D-(+)-Trehalose Dihydrat
≥99% (HPLC), from starch
Synonym(e):
α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Manihot esculenta root (Cassava)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D 174 to 186 °, c = 1.0% (w/v) in water
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
7.3-11.6% water (Karl Fischer)
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChIKey
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- im Trehalosetest zum Stabilisieren von pharmazeutischen Produkten
- als Komponente von Trehalose/Saccharose-Lösung zum Herstellen von J-Aggregaten
- beim Herstellen von nachgebildetem Honig-Zucker-Cocktail (SHSC) zum Untersuchen seiner Wirkung auf die chemische und thermische Stabilität von Proteinen
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable