Merck
90210
Millipore
D-(+)-Trehalose Dihydrat
suitable for microbiology, ≥99.0%, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
Synonym(e):
Trehalosedihydrat, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid, α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.33
Beilstein:
5322018
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +176 to +186°, c = 2% in H2O
Mol-Gew.
378.33  g/mol
Verunreinigungen
≤0.1% glucose
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChIKey
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Allgemeine Beschreibung
D-(+)-Trehalose ist ein Disaccharid aus zwei α-Gluocseeinheiten. Sie wird in einer Vielzahl von Zellgefriermedien als Kälteschutzmittel eingesetzt. Sie wird in Transportmedien als Schutzmittel eingesetzt. Sie existiert vornehmlich unter den Spezies, welche die Anhydrobiose (ein Leben ohne Wasser) unterstützen. Sie dient als Kohlenhydratreserve in Mikroorganismen und schützt diese vor nachteiligen Bedingungen wie Wärme, Kälte, Dehydrierung, Austrocknung und Oxidation. Trehalose wirkt als chemisches Chaperon mit Auswirkungen auf die Proteinfaltung. Sie verhindert bekanntermaßen die Amyloiderzeugung und die Anreicherung von β-Amyloid in vitro. Ein ähnlicher Effekt von Trehalose wurde mit der Huntingtinproteinaggregation beobachtet. Folglich könnte sie als Schutzmittel bei Morbus Alzheimer und Chorea Huntington eingesetzt werden. Trehalose stimuliert das bessere anfängliche Wachstum von Salmonella-Zellen.
Anwendung
D-(+)-Trehalose kann in bestimmten Zellkulturen als Kohlenhydratreserve dienen, um Umweltbelastungen zu überbrücken. Sie kann auch in biopharmazeutischen monoklonalen Antikörperformulierungen und als Proteinstabilisator eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ashwani Kesarwani et al.
Scientific reports, 11(1), 3049-3049 (2021-02-06)
Due to the limited utility of Bacillus Calmette-Guérin (BCG), the only approved vaccine available for tuberculosis, there is a need to develop a more effective and safe vaccine. We evaluated the safety and efficacy of a dry powder aerosol (DPA)
Xiu He et al.
Cells, 9(1) (2020-01-18)
Silicosis is an occupational lung disease characterized by persistent inflammation and irreversible fibrosis. Crystalline silica (CS) particles are mainly phagocytized by alveolar macrophages (AMs), which trigger apoptosis, inflammation, and pulmonary fibrosis. Previously, we found that autophagy-lysosomal system dysfunction in AMs
Cristina Blázquez et al.
eLife, 9 (2020-08-11)
The use of cannabis is rapidly expanding worldwide. Thus, innovative studies aimed to identify, understand and potentially reduce cannabis-evoked harms are warranted. Here, we found that Δ9-tetrahydrocannabinol, the psychoactive ingredient of cannabis, disrupts autophagy selectively in the striatum, a brain
Sebastian D Burz et al.
Scientific reports, 9(1), 8897-8897 (2019-06-22)
Owing to the growing recognition of the gut microbiota as a main partner of human health, we are expecting that the number of indications for fecal microbiota transplantation (FMT) will increase. Thus, there is an urgent need for standardization of
Long Zheng et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3694-3706 (2020-04-11)
The murine Lym-1 mAb targets a discontinuous epitope (Lym-1 epitope) on several subtypes of HLA-DR, which is upregulated in a majority of human B-cell lymphomas and leukemias. Unlike CD19, the Lym-1 epitope does not downregulate upon crosslinking, which may provide