W237712
Diethylsuccinat
natural, ≥99%, FG
Synonym(e):
Diethyl butanedioate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
6 (vs air)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; grape; waxy; fruity; floral
SMILES String
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Contribute to the aroma of sparkling wine.
- is a key flavor component of rice wine.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?