Merck
W239607
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinat
98%, FG
Synonym(e):
Dimethylbutandioat, Bernsteinsäure-Dimethylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCOCH2CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
FEMA-Nummer:
2396
Beilstein:
956776
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
439
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.445
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
689 °F
Expl.-Gr.
8.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; fruity; floral; sweet
SMILES String
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylsuccinat kann als Aromastoff in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
Anwendung
  • Metabolic Bypass Rescues Aberrant S-nitrosylation-Induced TCA Cycle Inhibition and Synapse Loss in Alzheimer′s Disease Human Neurons.: Diese Studie erörtert die Rolle Stoffwechselzwischenprodukten wie Dimethylsuccinat bei der Umgehung biochemischer Blockaden bei der Alzheimer-Krankheit und bietet potenzielle therapeutische Möglichkeiten (Andreyev et al., 2024).
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, dimethyl succinate, CAS Registry Number 106-65-0.: Eine umfassende Sicherheitsbewertung von Dimethylsuccinat als Duftstoff unter Betonung seines toxikologischen Profils und der sicheren Anwendungsparameter (API et al., 2023).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 878-879 (1997)
W J Malaisse et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 13(4), 330-341 (1997-04-01)
In rats injected with bacterial lipopolysaccharide (LPS; 5 gamma mg/g body weight [BWT]), the toxin provokes death within 24 h in 23% of the animals and, in surviving rats, causes a decrease in BWT, hyperlactacidemia, hyperlipacidemia, and hyperketonemia, as well
Dushyant Shekhawat et al.
Bioresource technology, 97(2), 342-347 (2005-09-21)
A complete process model and economic analysis has been developed for itaconic acid production via catalytic condensation of dimethyl succinate and formaldehyde. The process model is based on experimental yields and selectivities obtained for the condensation reaction and on recovery
V Leclercq-Meyer et al.
Biochemical and molecular medicine, 59(1), 87-90 (1996-10-01)
Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) is often referred to as a glucose-dependent insulinotropic agent and is currently under investigation as a tool in the treatment of noninsulin-dependent diabetes. This report shows that, in the absence of glucose, a nonglucidic nutrient, namely
L Ladrière et al.
Metabolism: clinical and experimental, 48(1), 102-106 (1999-01-27)
The metabolism of [2,3-13C]succinic acid dimethyl ester ([2,3-13C]-SAD) 10 mmol/L was examined in hepatocytes from overnight-fasted normal rats, 3-day starved rats, and overnight-fasted hereditarily diabetic Goto-Kakizaki (GK) rats. The amount of 13C-labeled succinate, fumarate, malate, lactate, alanine, and aspartate released