Wichtige Dokumente
T6654
Ticlopidin -hydrochlorid
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
5-(o-Chlorbenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard, for drug analysis
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
Cl.Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
InChI
1S/C14H14ClNS.ClH/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14;/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2;1H
InChIKey
MTKNGOHFNXIVOS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... P2RY12(64805)
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?