Wichtige Dokumente
P1372
Paroxetine maleate salt
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine maleate salt, BRL-29060, FG-7051
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ~12 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1
InChIKey
AEIUZSKXSWGSRU-QXGDPHCHSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves