C3300000
Cystin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Cystin, (R,R)-3,3′-Dithio-bis-(2-aminopropionsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cystine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)