S2100000
Sulfamethoxazol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzolsulfonamid, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl)-sulfanilamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfamethoxazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)