Wichtige Dokumente
T7883
Trimethoprim
≥98.5%
Synonym(e):
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin, NSC 106568
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
powder
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Farbe
white to light yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChIKey
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DHFRP1(573971) , KCNH1(3756)
rat ... Dhfr(24312)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable