1631566
USP
Sulfamethoxazol-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-N-(3-methyl-5-isoxazolyl)-benzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfamethoxazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2[o]nc(c2)C)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(16-12-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6,13H,11H2,1H3
InChIKey
KBLGZYOVYFTAOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)