Merck
Y0000412
Sulfamethoxazol Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N4-Acetylsulfamethoxazol, N-{4-{[(5-Methyl-3-isoxazolyl)-amino]-sulfonyl}-phenyl}-acetamid, Sulfisomezol-N4-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.31
Beilstein:
285801
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfamethoxazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(NC1=NOC(C)=C1)(C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
GXPIUNZCALHVBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sulfamethoxazole impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R C Stevens et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 37(3), 448-452 (1993-03-01)
The disposition of 12 mg of trimethoprim and 60 mg of sulfamethoxazole per kg of body weight in six healthy male volunteers is described. The daily dose was evenly divided and administered orally every 6 h for 13 consecutive doses.
R Gochin et al.
Journal of chromatography, 223(1), 139-145 (1981-04-10)
The simultaneous determination of trimethoprim, sulphamethoxazole and N4-acetyl-sulphamethoxazole in serum and urine by high-performance liquid chromatography using sulphafurazole as internal standard is described. The separation was achieved on a reversed-phase column employing acetic acid-methanol as the mobile phase with spectrophotometric
T B Vree et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 6(1), 77-81 (1983-03-01)
Sulphamethoxazole and its metabolite, N4-acetylsulphamethoxazole, were shown to cross the placenta of a pregnant ewe. The plasma concentration of N4-acetylsulphamethoxazole increased in the foetus due to the limited elimination properties of the immature kidney. The amniotic fluid concentration of sulphamethoxazole
Xiang-yang Li et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 46(9), 1117-1122 (2011-11-30)
The paper is to report the pharmacokinetics of sulfamethoxazole in healthy Han volunteers living at plain (PH) and native Han and Tibetan healthy volunteers living at high altitude (HNH and HNT). After healthy volunteers were administrated orally cotrimoxazole tablets, plasma
Acetylation of sulphamethoxazole by the snail Cepaea hortensis.
T B Vree et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 7(3), 239-241 (1984-09-01)