Merck
PHR1003
Supelco
Aspirin (Acetylsalicylsäure)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Acetylsalicylsäure, 2-Acetoxybenzoesäure, ASA, Aspirin
About This Item
Lineare Formel:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
779271
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 617
traceable to Ph. Eur. A0200000
traceable to USP 1044006
API-Familie
aspirin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Aspirin (Acetylsalicylsäure) ist ein Cyclooxygenasehemmer und ein Thrombozytenaggregationshemmer, der breitflächig für die Sekundärprävention von Herzinfarkten und Schlaganfällen genutzt wird.
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kostengünstige Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Anwendung
Aspirin (Acetylsalicylsäure) kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels Spektrophotometrie-Verfahren und Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Verfahren eingesetzt werden.
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Biochem./physiol. Wirkung
Blockiert die Produktion von Prostaglandinen durch Hemmen der Cyclooxygenase (Prostaglandin-H-Synthase), mit einer höheren Selektivität hinsichtlich der COX-1-Isoform. Die antithrombotische Wirkung liegt an der Hemmung von COX-1 in den Thrombozyten, das die Thromboxanproduktion und Thrombozytenaggregation blockiert. Chemopräventiv gegen kolorektale und andere solide Tumoren.
Verhindert durch Hemmung der Cyclooxygenase (Prostaglandin H Synthase) die Produktion von Prostaglandinen mit höher Selektivität für COX-1. Für den antithrombotischen Effekt ist die Hemmung von COX-1 in Thrombozyten verantwortlich, welches die Produktion von Thromboxan und die Blutplättchenaggregation hemmt. Chemopräventive Wirkung gegenüber kolorektalen und anderen soliden Tumoren.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB7669“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F
Flammpunkt (°C)
250 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simultaneous determination of clopidogrel and aspirin in pharmaceutical dosage forms
Mishra P and Dolly A
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 63(3) (2006)
Preliminary studies on the analgesic activity of latex of Calotropris procera
Dewan.S, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 73, 307-311 (2000)
Studies on the anti-inflammatory and analgesic activity of Cedrus deodara (Roxb.) Loud. wood oil
Shinde.AU, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 65, 21-27 (1999)
Rapid and simultaneous determination of aspirin and dipyridamole in pharmaceutical formulations by reversed-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) method
Prakash K, et al.
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(2), 244-251 (2011)
Andrew O Maree et al.
Journal of the American College of Cardiology, 46(7), 1258-1263 (2005-10-04)
We investigated whether use of low-dose enteric-coated (EC) aspirin for secondary prevention of cardiovascular events has sufficient bioavailability to achieve complete platelet cyclooxygenase (COX) inhibition in all individuals. Aspirin reduces cardiovascular morbidity and mortality in patients with pre-existing vascular disease;