Merck
PHR1235
Supelco
Retinylpalmitat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Retinylpalmitat (Vitamin-A-Palmitat), All−trans−Retinolpalmitat, Vitamin-A-Palmitat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
524.86
Beilstein:
1917366
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1602502
API-Familie
retinyl compounds
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChIKey
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zertifizierte pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätssicherung stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zu Arzneibuchprimärstandards dar.
Retinylpalmitat gehört zu einer Kategorie von Verbindungen, die Retinoide genannt werden und chemisch Vitamin A ähneln. Es hat eine vorteilhafte Auswirkung auf die Sehkraft, Haut und Immunfunktion, hemmt die Zellproliferation und beugt Krebs vor. Es ist eine wichtige Nahrungs- sowie therapeutische Verbindung.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifizierte Referenzmaterialien qualifiziert. Sie eignen sich zur Verwendung in verschiedenen Analyseanwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Pharma-Freigabeuntersuchungen, Pharma-Verfahrensentwicklung für qualitative und quantitative Analysen, Lebensmittel- und Getränke-Qualitätssicherungstests und andere Kalibrierungsanforderungen.
Retinylpalmitat kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mittels chromatografischen und spektrofotometrischen Techniken eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Bewertung: Vitamin-A-Metabolismus.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Ein Beispiel für ein Analysenzertifikat für dieses Material zeigen Sie an, indem Sie „LRAC1694“ in das nachfolgende Feld eingeben. Dies ist lediglich ein beispielhaftes Zertifikat und könnte nicht zu der Charge gehören, die Sie erhalten.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Vitamin A Palmitate-β-cyclodextrin inclusion complexes: Characterization, protection and emulsification properties
Vilanova N and Solans C
Food Chemistry, 175(1-2), 529 -5535 (2015)
Development of a method for quantitation of retinol and retinyl palmitate in human serum using high-performance liquid chromatography -atmospheric pressure chemical ionization -mass spectrometry
van Breemen RB, et al.
Journal of Chromatography A, 794(1-2), 245-251 (1998)
S Pedersen-Bjergaard et al.
Journal of chromatography. A, 876(1-2), 201-211 (2000-05-24)
Microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) was carried out in a pH 2.5 phosphate buffer to effectively suppress the electroosmotic flow (EOF). With 66.6% (w/w) 25 mM phosphate buffer pH 2.5, 20.0% (w/w) 2-propanol, 6.6% (w/w) 1-butanol, 6.0% (w/w) sodium lauryl sulphate
M B Lindström et al.
Biochimica et biophysica acta, 959(2), 178-184 (1988-03-25)
The pancreatic enzyme carboxyl ester lipase (CEL) has been shown to hydrolyse a large number of different esters, including triacylglycerols, cholesteryl esters and retinyl esters with an absolute requirement for bile salts. Some of the lipids that are substrates for
Eliot L Berson et al.
Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), 130(6), 707-711 (2012-02-15)
To evaluate whether a diet high in long chain ω-3 fatty acids can slow the rate of visual acuity loss among patients with retinitis pigmentosa receiving vitamin A palmitate. We calculated dietary intake from questionnaires completed annually by 357 adult