Merck
PHR1022
Supelco
Butylparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Hydroxybenzoesäure-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
Beilstein:
1103741
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. B1217000
traceable to USP 1084000
API-Familie
parabens
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChIKey
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Butylparaben ist eine Verbindung, die zur Klasse der Parabene gehört.
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zur Erstellung von internen Arbeitsstandards.
Anwendung
Butylparaben kann als Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in Kosmetika, Lebensmittelproben und menschlichem Brustkrebsgewebe mittels Chromatographie eingesetzt werden.
Butylparaben kann als interner Standard zur Analyse von Aspirin und Warfarin in pharmazeutischen Zusammensetzungen mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-HPLC) verwendet werden.
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards ermöglichen eine mehrfache Rückverfolgbarkeit auf die jeweils geltenden Primärstandards USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB7759“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Zertifikatsmuster, das sich möglicherweise nicht auf die Charge bezieht, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of butylparaben on the male reproductive system in rats
Oishi S
Toxicology and Industrial Health, 17, 31-39 (2001)
Development and validation of a reversed-phase liquid chromatographic method for analysis of aspirin and warfarin in a combination tablet formulation
Montgomery RE, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15, 73-82 (1996)
GC-MS method for the determination of paraben preservatives in the human breast cancerous tissue.
Shanmugam G, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 96(2), 391-396 (2010)
Evaluation of PGC Stationary Phases Under High-Temperature LC Conditions for the Analysis of Parabens in Food Samples
La Tella R, et al.
LC-GC, 36(5), 8-8 (2023)
Jordan Shaw et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 28(1), 26-31 (2009-06-06)
Parabens, a class of preservatives routinely added to cosmetics, pharmaceuticals, and foods, have estrogenic properties. Given that intrauterine implantation of fertilized ova in inseminated females can be disrupted by minute levels of exogenous estrogens, we assessed the impact of parabens