Wichtige Dokumente
P9762
3-(2-Pyridyl)-5,6-Diphenyl-1,2,4-Triazin-4′,4′′-Disulfonsäure Natriumsalz
Powder
Synonym(e):
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4′-disulfonsäure Natriumsalz, PDT disulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
3-(2-Pyridyl)-5,6-Diphenyl-1,2,4-Triazin-4′,4′′-Disulfonsäure Natriumsalz, Indicator ligand
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
yellow to yellow-green
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Eignung
suitable for determination of iron
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChIKey
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)