Merck
T1253
Supelco
2,4,6-Tri-(2-pyridyl)-s-triazin
≥98%
Synonym(e):
2,4,6-Tris-(2-pyridyl)-s-triazin, TPTZ
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.33
Beilstein:
282581
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp (Schmelzpunkt)
247-249 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
InChIKey
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin ist ein komplexes Reagens, das in der spektrophotometrischen Analyse eingesetzt wird.
Anwendung
TPTZ kann zur Bewertung der Ionisierungskonstante und der Bildungskonstante von Cobalt-TPTZ-Komplex mittels spektrophotometrischem Verfahren eingesetzt worden sein.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spectrophotometric determination of cobalt with 2, 4, 6-tris (2'-pyridyl)-s-triazine.
Janmohamed, Mirjehan J., and Gilbert H. Ayres.
Analytical Chemistry, 44.14, 2263-2268 (1972)
'True' ascorbic acid in plasma and serum: investigation of a new method.
W Samyn
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 133(1), 111-117 (1983-09-15)
T Z Liu et al.
Clinical chemistry, 28(11), 2225-2228 (1982-11-01)
We describe a specific enzymatic spectrophotometric method for ascorbic acid in serum or plasma. Samples are analyzed indirectly by measuring the absorbance at 593 nm of a reaction product, a complex of ferrous ion and 2,4,6-tris(2-pyridyl)-s-triazine (Fe2+-TPTZ). This product is
D Ben-Shachar et al.
Journal of neurochemistry, 45(4), 999-1005 (1985-10-01)
Nutritional iron deficiency induced in rats causes a selective reduction of [3H]spiperone binding in caudate nucleus. This effect can be reversed by iron supplementation in vivo. The possibility that iron may be involved in the dopamine D2 receptor was investigated
Atomic-absorption spectrometric determination of copper(I) after adsorption of its 2,4,6-tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine complex with tetraphenylborate anion on microcrystalline naphthalene.
J L Lin et al.
The Analyst, 110(11), 1351-1354 (1985-11-01)