Wichtige Dokumente
P8199
Natriumpentansulfonat
BioXtra
Synonym(e):
Pentansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Form
powder
Mol-Gew.
174.19 g/mol
Verunreinigungen
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Löslichkeit
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?