Wichtige Dokumente
H2766
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Synonym(e):
Natrium-1-Heptansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (oragnic)
Qualitätsniveau
Beschreibung
anionic
Form
powder
Mol-Gew.
202.25 g/mol
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
<2.0% water (Karl Fischer)
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (572 °F)
Löslichkeit
H2O: ≥100 mg/mL
Kationenspuren
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
SMILES String
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal für die Forschung in den Bereichen Zellbiologie und Biochemie
- Hochreine Chemikalie geeignet für mehrere Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)