Wichtige Dokumente
T0501
Thymol
≥98.5%
Synonym(e):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 64 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
powder or crystals
bp
232 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-51 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL
Dichte
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges